주요 문서
ENA410542701
Enamine
1-(3-bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.09
MDL number:
Iupac Name
1-(3-bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12,13)14/h1,3,5,7H,2,4,6H2
InChI key
IQLGEKQZDZVBKY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137363
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137363
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)