주요 문서
ENA410542599
Enamine
tert-butyl 2-aminopentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.26
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-aminopentanoate
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-5-6-7(10)8(11)12-9(2,3)4/h7H,5-6,10H2,1-4H3
InChI key
SGGQAQREPOYSME-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135460
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135460
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)