주요 문서
ENA410542590
Enamine
1-tert-butyl-5-methoxy-3-methyl-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.24
MDL number:
Iupac Name
1-(tert-butyl)-5-methoxy-3-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c1-7-6-8(12-5)11(10-7)9(2,3)4/h6H,1-5H3
InChI key
VDPAJGJTHFQGSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135077
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135077
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)