주요 문서
ENA410542588
Enamine
2-(2-methyl-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.2
MDL number:
Iupac Name
2-(2-methylbenzofuran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-7-9(6-11(12)13)8-4-2-3-5-10(8)14-7/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
QTNNBXQGXZPWOD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135063
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135063
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)