주요 문서
ENA410542342
Enamine
ethyl 3-(5-tert-butyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.29
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-(5-(tert-butyl)oxazol-2-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-5-15-11(14)7-6-10-13-8-9(16-10)12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI key
PDMVWXBRHRTJCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136948
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136948
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)