주요 문서
ENA410542331
Enamine
tert-butyl 2-(2-bromoethoxy)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
301.18
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-bromoethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C13H17BrO3/c1-13(2,3)17-12(15)10-6-4-5-7-11(10)16-9-8-14/h4-7H,8-9H2,1-3H3
InChI key
ORNMBDVIHMFPGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135622
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135622
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)