주요 문서
ENA410542297
Enamine
1-methanesulfonyl-2,3-dihydro-1H-indole-7-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.27
MDL number:
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)indoline-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11NO3S/c1-15(13,14)11-6-5-8-3-2-4-9(7-12)10(8)11/h2-4,7H,5-6H2,1H3
InChI key
RILPBAXKIPJLGD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106510
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106510
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)