주요 문서
ENA408616229
Enamine
N-methyloxan-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
115.18
MDL number:
Iupac Name
N-methyltetrahydro-2H-pyran-3-amine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-6-3-2-4-8-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
CBPPRONALWRIKK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139239
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)