주요 문서
ENA408616154
Enamine
1-phenylpiperazin-2-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.68
MDL number:
Iupac Name
1-phenyl-2-piperazinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O.ClH/c13-10-8-11-6-7-12(10)9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,11H,6-8H2;1H
InChI key
GIMLKUOVPYUIBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137434
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137434
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)