주요 문서
ENA408615978
Enamine
5-oxaspiro[2.4]heptane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
MDL number:
Iupac Name
5-oxaspiro[2.4]heptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c8-6(9)5-3-7(5)1-2-10-4-7/h5H,1-4H2,(H,8,9)
InChI key
JFLODICQTNGUOG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136889
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136889
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)