주요 문서
ENA408615976
Enamine
3-aminopropanimidamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.05
MDL number:
mp
180-181
Iupac Name
prop-1-ene-1,1,3-triamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H9N3.2ClH/c4-2-1-3(5)6;;/h1H,2,4-6H2;2*1H
InChI key
BHVDQECEYYGSHO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136886
Melting Point
180-181
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136886
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)