주요 문서
ENA408615942
Enamine
2-(piperidin-1-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
MDL number:
mp
45-47
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2/c12-10-6-2-3-7-11(10)13-8-4-1-5-9-13/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9,12H2
InChI key
OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02093
Melting Point
45-47
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)