주요 문서
ENA408615885
Enamine
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.15
MDL number:
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H9F3N2O/c7-6(8,9)4-11-2-1-10-3-5(11)12/h10H,1-4H2
InChI key
MNFSDWBHKIHKIT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136574
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136574
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)