주요 문서
ENA405195016
Enamine
O-(2,2-difluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.53
MDL number:
Iupac Name
2-(aminooxy)-1,1-difluoroethane hydrochloride
Inchi Code
1S/C2H5F2NO.ClH/c3-2(4)1-6-5;/h2H,1,5H2;1H
InChI key
ZIUYOJCOLYHLLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135562
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135562
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)