주요 문서
ENA405194828
Enamine
({6-bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methyl)dimethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.16
MDL number:
Iupac Name
(6-bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H14BrN3/c1-8-4-9(12)6-15-10(7-14(2)3)5-13-11(8)15/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI key
XHRBNWBLFYLWOZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135198
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135198
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)