주요 문서
ENA405194494
Enamine
N-(2,2,2-trifluoro-1-phenylethylidene)hydroxylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.14
mp
79-81
Iupac Name
(1Z)-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanone oxime
Inchi Code
1S/C8H6F3NO/c9-8(10,11)7(12-13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
NHISVNFXHSUWKI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129275
Melting Point
79-81
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129275
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)