주요 문서
ENA405194468
Enamine
[3-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.22
MDL number:
mp
81-82
Iupac Name
N-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C8H7F3N2OS/c9-8(10,11)14-6-3-1-2-5(4-6)13-7(12)15/h1-4H,(H3,12,13,15)
InChI key
NUKZFXJCTVTPSO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134111
Melting Point
81-82
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134111
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)