주요 문서
ENA405194277
Enamine
ethyl 5-ethoxy-4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.21
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-ethoxy-4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO4/c1-4-12-8(11)7-10-6(3)9(14-7)13-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI key
PQRKGFMROBZFIM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133494
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133494
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)