주요 문서
ENA405194275
Enamine
[2-(methoxymethyl)phenyl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
MDL number:
Iupac Name
[2-(methoxymethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-11-7-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI key
GYPVNVDWCITVPO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133492
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133492
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)