주요 문서
ENA405194271
Enamine
1-phenylpropane-1,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
MDL number:
Iupac Name
1-phenyl-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,10-11H2
InChI key
PLDPCRJUQLPMNU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133488
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133488
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)