주요 문서
ENA405193970
Enamine
4-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)cyclohexan-1-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.22
MDL number:
Iupac Name
4-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)cyclohexan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3.2ClH/c14-10-7-5-9(6-8-10)13-15-11-3-1-2-4-12(11)16-13;;/h1-4,9-10H,5-8,14H2,(H,15,16);2*1H
InChI key
UCMIMQPPOUCVCK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134376
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134376
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)