주요 문서
ENA405193883
Enamine
tert-butyl 3-propanamidopyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.32
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-propionamidopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-5-10(15)13-9-6-7-14(8-9)11(16)17-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,13,15)
InChI key
KRHRPCLGPZVPRR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133157
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133157
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)