주요 문서
ENA405193850
Enamine
3-bromo-2-chloro-5-(chlorosulfonyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
333.97
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-5-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O4S/c8-5-2-3(15(10,13)14)1-4(6(5)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
HTTZAUSJRJCKML-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129460
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129460
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)