주요 문서
ENA402267899
Enamine
4-(difluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.18
MDL number:
Iupac Name
4-(difluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12F2O2/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h5-7H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
YYQCHCJHDZCDSW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133527
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133527
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)