주요 문서
ENA402267870
Enamine
1-oxaspiro[4.5]decan-8-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.21
MDL number:
Iupac Name
1-oxaspiro[4.5]decan-8-one
Inchi Code
1S/C9H14O2/c10-8-2-5-9(6-3-8)4-1-7-11-9/h1-7H2
InChI key
RPABADYMEMUBEC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133172
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133172
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)