주요 문서
ENA402267843
Enamine
N,N-dimethyl-1-[(4-nitronaphthalen-1-yl)sulfanyl]formamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.32
MDL number:
Iupac Name
S-(4-nitronaphthalen-1-yl) dimethylcarbamothioate
Inchi Code
1S/C13H12N2O3S/c1-14(2)13(16)19-12-8-7-11(15(17)18)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-8H,1-2H3
InChI key
VIIIGDIYUQQOBE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133158
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)