주요 문서
ENA402267801
Enamine
6-chloro-3-methyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.62
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-3-methyl-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-12-5-11-8-3-2-6(10)4-7(8)9(12)13/h2-5H,1H3
InChI key
BUKIKWILDICXKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132901
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132901
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)