주요 문서
ENA402267695
Enamine
1-{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.23
MDL number:
Iupac Name
1-{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethanol
Inchi Code
1S/C9H9F3OS/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-6,13H,1H3
InChI key
HSJRMALTSZKPOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132583
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132583
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)