주요 문서
ENA402267692
Enamine
1-(pyridin-3-yl)butan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
MDL number:
Iupac Name
1-(3-pyridinyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-2-4-9(11)8-5-3-6-10-7-8/h3,5-7H,2,4H2,1H3
InChI key
JORUAYHMUWRFNM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132580
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132580
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)