주요 문서
ENA402267635
Enamine
ethyl 3-bromo-2-chlorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.52
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-2-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-2-13-9(12)6-4-3-5-7(10)8(6)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
FDVSBPVGYUMGND-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132320
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132320
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)