주요 문서
ENA402267442
Enamine
methyl 3-cyclopentyl-3-oxopropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-cyclopentyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-8(10)7-4-2-3-5-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
CTALSEJBMUILAM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129007
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129007
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)