주요 문서
ENA402267225
Enamine
2-amino-N-ethyl-5-fluorobenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.25
MDL number:
Iupac Name
2-amino-N-ethyl-5-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11FN2O2S/c1-2-11-14(12,13)8-5-6(9)3-4-7(8)10/h3-5,11H,2,10H2,1H3
InChI key
DZLOYRBUNGDYHI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131109
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131109
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)