주요 문서
ENA402267007
Enamine
2-amino-3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.51
MDL number:
Iupac Name
2-amino-3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8BrN3O2.ClH/c7-4-1-9-10(2-4)3-5(8)6(11)12;/h1-2,5H,3,8H2,(H,11,12);1H
InChI key
SXPCSCUDXNSDJM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132993
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132993
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)