주요 문서
ENA402266929
Enamine
3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.22
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-8-7-12-10-5-3-2-4-9(10)6-11-8/h2-5,8,11H,6-7H2,1H3
InChI key
BJWDNTHNWRNSAZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131607
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131607
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)