주요 문서
ENA402266910
Enamine
methyl 4-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.05
MDL number:
mp
64-65
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrF2O3/c1-14-8(13)6-3-2-5(10)4-7(6)15-9(11)12/h2-4,9H,1H3
InChI key
VAOQPVDNXYVDBL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131318
Melting Point
64-65
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131318
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)