주요 문서
ENA402266883
Enamine
1-(4-fluorobenzoyl)pyrrolidin-3-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.7
MDL number:
Iupac Name
(3-aminopyrrolidin-1-yl)(4-fluorophenyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13FN2O.ClH/c12-9-3-1-8(2-4-9)11(15)14-6-5-10(13)7-14;/h1-4,10H,5-7,13H2;1H
InChI key
AAFSHCFLUQNOOR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130982
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130982
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)