주요 문서
ENA402266827
Enamine
2-(4,4-difluoro-1,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.18
MDL number:
Iupac Name
2-(4,4-difluoro-1,3-dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H7F2NO4/c12-11(13)7-4-2-1-3-6(7)9(17)14(10(11)18)5-8(15)16/h1-4H,5H2,(H,15,16)
InChI key
YNOUAMNTRVEYJO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126813
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126813
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)