주요 문서
ENA394768252
Enamine
(3-chloro-2-fluorophenyl)(cyclopropyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.62
MDL number:
Iupac Name
(3-chloro-2-fluorophenyl)(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H8ClFO/c11-8-3-1-2-7(9(8)12)10(13)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5H2
InChI key
UXAUBAKETRIXRX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130659
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130659
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)