주요 문서
ENA394768209
Enamine
5-bromo-8-chloroquinolin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.52
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-8-chloro-2-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2/c10-6-2-3-7(11)9-5(6)1-4-8(12)13-9/h1-4H,(H2,12,13)
InChI key
JHGIODPOTYTBKT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130509
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130509
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)