주요 문서
ENA394768111
Enamine
N,2-dimethylpyridin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
122.17
MDL number:
Iupac Name
N,2-dimethyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-6-5-7(8-2)3-4-9-6/h3-5H,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
HCUFKIUYBRJORR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129660
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129660
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)