주요 문서
ENA394768018
Enamine
2-fluoro-4-hydrazinylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.12
MDL number:
mp
97-99
Iupac Name
2-fluoro-4-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H6FN3/c6-5-3-4(9-7)1-2-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChI key
WPUCAFYQYAGPAV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129837
Melting Point
97-99
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129837
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)