주요 문서
ENA394767990
Enamine
6-ethoxypyridine-3-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.23
MDL number:
Iupac Name
6-ethoxypyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10N2O3S/c1-2-12-7-4-3-6(5-9-7)13(8,10)11/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,10,11)
InChI key
LZCZNRYQZPZYRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78559
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78559
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)