주요 문서
ENA394767951
Enamine
3-cyclohexyl-1,1,1-trifluoropropan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.69
MDL number:
mp
249-252
Iupac Name
3-cyclohexyl-1,1,1-trifluoropropan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16F3N.ClH/c10-9(11,12)8(13)6-7-4-2-1-3-5-7;/h7-8H,1-6,13H2;1H
InChI key
UOUDFSNNKOGICZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130201
Melting Point
249-252
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130201
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)