주요 문서
ENA394767629
Enamine
(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.19
MDL number:
Iupac Name
(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C4H7N3S/c1-3-6-7-4(2-5)8-3/h2,5H2,1H3
InChI key
BPPLZEYBPSFHTO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129026
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129026
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)