주요 문서
ENA394767560
Enamine
tert-butyl 2-cyano-2-(5-nitropyridin-2-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.25
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl cyano(5-nitro-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C12H13N3O4/c1-12(2,3)19-11(16)9(6-13)10-5-4-8(7-14-10)15(17)18/h4-5,7,9H,1-3H3
InChI key
BQWLVUZTOGLWIG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128855
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)