주요 문서
ENA394767519
Enamine
N-{[1-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methyl}-4-methylbenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.42
MDL number:
mp
108-109
Iupac Name
N-{[1-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methyl}-4-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C15H23NO3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(18,19)16-11-15(12-17)9-3-2-4-10-15/h5-8,16-17H,2-4,9-12H2,1H3
InChI key
ZLKIQAPHVFSBFO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128729
Melting Point
108-109
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128729
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)