주요 문서
ENA394767184
Enamine
2-methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.65
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-2-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(6(9)10)4-2-3-5-8-7;/h8H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
InChI key
XIYPMNONXCCODR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128010
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128010
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)