주요 문서
ENA394767180
Enamine
4-(3-bromo-2-oxopiperidin-1-yl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.14
MDL number:
Iupac Name
4-(3-bromo-2-oxo-1-piperidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H11BrN2O/c13-11-2-1-7-15(12(11)16)10-5-3-9(8-14)4-6-10/h3-6,11H,1-2,7H2
InChI key
OKHNIXFGUJHMSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128003
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128003
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)