주요 문서
ENA394767130
Enamine
3-phenylbut-2-enenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.19
MDL number:
Iupac Name
(2E)-3-phenyl-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C10H9N/c1-9(7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,1H3/b9-7+
InChI key
TZRCAFZIOSMMHX-VQHVLOKHSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127801
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127801
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)