주요 문서
ENA394766990
Enamine
1-methylcycloheptane-1-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.23
MDL number:
Iupac Name
1-methylcycloheptane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-9(8-10)6-4-2-3-5-7-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
UMSZWTBBBMGEAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129169
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)